Learn More
Methyl 2-formylthiophene-4-carboxylate, 95%
Codice prodotto. 15463727
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15463727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27597.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 67808-66-6 | C7H6O3S | 170.182 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67808-66-6
Formula molecolare C7H6O3S
Molecular Weight (g/mol) 170.182
Numero MDL MFCD01859945
InChI Key GNXNZRYWBFMVHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-formyl-4-thiophenecarboxylate, 2-formylthiophene-4-carboxylic acid methylester, 5-formyl-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 5-formyl-3-thiophene carboxylic acid methylester, pubchem7741, tpc-h014, methyl 5-methanoylthiophene-3-carboxylate, 5-formyl-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-formyl-, methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 5-formyl-, methyl ester
PubChem CID 818925
IUPAC Name methyl 5-formylthiophene-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CSC(=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-formylthiophene-4-carboxylate
Punto di fusione 113°C to 117°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 170.19
Percent Purity 95%