Learn More
Methyl 2-octynoate, 98%
Codice prodotto. 11434767
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11434767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21242.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-12-6 | C9H14O2 | 154.209 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-12-6
Formula molecolare C9H14O2
Molecular Weight (g/mol) 154.209
Numero MDL MFCD00009530
InChI Key FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-octynoate, folione, methyl heptine carbonate, methyl 2-octynate, methyl 2-octinate, 2-octynoic acid, methyl ester, vert de violette, artificial, methyl hept-1-yne-1-carboxylate, methyl pentylacetylenecarboxylate, unii-0ttp6yt2t3
PubChem CID 8092
IUPAC Name methyl oct-2-ynoate
SMILES CCCCCC#CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-octynoate
Densità 0.92
Punti di ebollizione 216°C to 218°C
Punto d'infiammabilità 88°C (192°F)
Indice di rifrazione 1.446
Quantità 100 g
Beilstein 1756887
Peso formulazione 154.2
Percent Purity 98%