Learn More
Methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, 90%
Codice prodotto. 10129132 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
Codice prodotto. 10129132
Marca: Thermo Scientific Acros 367010100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 41302-34-5 | C8H12O3 | 156.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41302-34-5
Formula molecolare C8H12O3
Molecular Weight (g/mol) 156.2
Numero MDL MFCD00077699
InChI Key JEENWEAPRWGXSG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, 2-methoxycarbonylcyclohexanone, 2-carbomethoxycyclohexanone, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl cyclohexanone-2-carboxylate, 2-oxo-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester, 2-hydroxy methyl cyclohexanone, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid, methyl ester, pubchem20380, acmc-1ao3u
PubChem CID 170489
IUPAC Name methyl 2-oxocyclohexane-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CCCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1090g/mL
Punti di ebollizione 50°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. may occur as tautomers (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4830 to 1.486
Quantità 10 mL
Beilstein 10, IV, 2606
Gravità specifica 1.109
Peso formulazione 156.2
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid