Learn More
Methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7027779
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11466536
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24793.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 200573-11-1
Formula molecolare C13H9F3O5S
Molecular Weight (g/mol) 334.27
Numero MDL MFCD04039773
InChI Key BDXDWDCWSCPFEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethanesulfonyloxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethyl sulfonyl oxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethanesulfonyloxy naphthalene-1-carboxylate, acmc-20aki5, methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene, 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoic acid methyl ester, 2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene-1-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 11034997
IUPAC Name methyl 2-(trifluoromethylsulfonyloxy)naphthalene-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate
Punto di fusione 41°C to 43°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 334.27
Percent Purity 98%