Learn More
Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7032978
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15439065
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35994.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 342613-63-2
Formula molecolare C9H7BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 255.071
Numero MDL MFCD10566741
InChI Key VFFFBWRUZMAHFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-7-methoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, methyl 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, pubchem23890, methyl3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-5h-imidazo 2,1-b 1,3 oxazine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, 3-bromoimidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 45790121
IUPAC Name methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Punto di fusione 156°C to 157°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 255.07
Percent Purity 95%