Learn More
Methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15249786 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Codice prodotto. 15249786
Marca: Thermo Scientific Acros 452860250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 6493-77-2
Formula molecolare C8H12O2
Molecular Weight (g/mol) 140.18
Numero MDL MFCD00053266
InChI Key IPUNVLFESXFVFH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo methyl cyclohex-3-enecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-cyclohexene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-3-cyclohexene, methyl 4-cyclohexenecarboxylate, methyl 1,2,3,6-tetrahydrobenzoate, 1,3-butadiene-methyl acrylate adduct, acmc-1bity
PubChem CID 96926
IUPAC Name methyl cyclohex-3-ene-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CCC=CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 185.0°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.02
Peso formulazione 140.18
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.