Learn More
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, 95%
Codice prodotto. 11332326
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11332326
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06007.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 55107-14-7 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55107-14-7
Formula molecolare C8H14O3
Molecular Weight (g/mol) 158.197
Numero MDL MFCD00008847
InChI Key XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl pivaloylacetate, methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, methyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pivaloylacetic acid methyl ester, unii-99cq34ta4y, methyl 4,4,4-trimethyl-3-oxobutanoate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid methyl ester, benzyl s---lactate, acmc-209ll2
PubChem CID 99597
IUPAC Name methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Densità 0.99
Punti di ebollizione 67°C to 70°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità 77°C (170°F)
Indice di rifrazione 1.432
Quantità 5 g
Beilstein 1764796
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 95%