Learn More
Methyl 4-Acetylamino-5-chloro-2-methoxybenzoate, TRC
Code produit 30136607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30136607 10 g 10g
30136516 25 g 25g
30009951 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30136607 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM27507010G
 Restricted Item
Spedizione stimata: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4093-31-6
Molecular Formula C11 H12 Cl N O4
Molecular Weight (g/mol) 257.67
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Imp. B (EP)
IUPAC Name methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC
Spécification
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Formula Weight 257.0455
Chemical Name or Material Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.