Learn More
Methyl 4-acetylbenzoate, 99+%
Codice prodotto. 10045970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10045970
Marca: Thermo Scientific Acros 424770010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3609-53-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3609-53-8
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.19
Numero MDL MFCD00216474
InChI Key QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 4-acetyl-, methyl ester, unii-3s3d53j4nt, 4-acetylbenzoic acid methyl ester, methyl4-acetylbenzoate, 4-acetyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-acetyl benzoate, pubchem22273, acmc-209ikx, #, ksc497k9b
PubChem CID 137990
IUPAC Name methyl 4-acetylbenzoate
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-acetylbenzoate
Punto di fusione 93.0°C to 95.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OOCC6H4COCH3
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 99+%
Forma fisica Amorphous Powder