Learn More
Methyl 4-fluorobenzoylacetate, 95%
Codice prodotto. 11467226
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 11467226
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25546.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 63131-29-3 | C10H9FO3 | 196.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63131-29-3
Formula molecolare C10H9FO3
Molecular Weight (g/mol) 196.177
Numero MDL MFCD00000355
InChI Key HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-fluorobenzoylacetate, methyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, methyl p-fluorobenzoylacetate, 4-fluorobenzoylacetic acid methyl ester, methyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-beta-oxo-, methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-.beta.-oxo-, methyl ester, pubchem16721, acmc-209nd6
PubChem CID 579425
IUPAC Name methyl 3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropanoate
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-fluorobenzoylacetate
Densità 1.228
Punti di ebollizione 91°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.521
Quantità 1 g
Peso formulazione 196.18
Percent Purity 95%