Learn More
Methyl 4-formylbenzoate, 98+%
Codice prodotto. 11441097
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11441097
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24091.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1571-08-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Methyl 4-formylbenzoate is used in the preparation of dimethyl terephthalate. It is also used as an active pharmaceutical ingredient intermediate and fluorescent brightener intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl 4-formylbenzoate is used in the preparation of dimethyl terephthalate. It is also used as an active pharmaceutical ingredient intermediate and fluorescent brightener intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1571-08-0
Formula molecolare C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00006950
InChI Key FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl p-formylbenzoate, 4-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthalaldehydate, 4-methoxycarbonyl benzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl-, methyl ester, p-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthaldehydate, methyl4-formylbenzoate, 4-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-p-formyl benzoate
PubChem CID 15294
IUPAC Name methyl 4-formylbenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-formylbenzoate
Punto di fusione 59°C to 63°C
Densità 1.2
Punti di ebollizione 264°C to 266°C
Punto d'infiammabilità 128°C (262°F)
Quantità 100 g
Beilstein 775895
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 164.16
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 4-formylbenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methyl 4-formylbenzoate