Learn More
Paraben internal standard mix solution, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mg
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Densità | 0.79 g/cm3 |
| Punto d'infiammabilità | -17°C |
| Forma fisica | Liquid |
| Punti di ebollizione | 55°C to 57°C |
| Industry Type | Parabenes |
| Quantità | 5 mL |
| Grado | Analytical Standard |