Learn More
[D-Asp3, E-Dhb7]-Microcystin-RR solution, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 202120-08-9, 67-56-1 |
| Densità | 0.791 g/cm3 |
| Punto d'infiammabilità | 11°C |
| Forma fisica | Liquid |
| Punti di ebollizione | 64°C to 65°C |
| Industry Type | Cyanobacterial Toxins |
| Quantità | 1 mL |
| Grado | Analytical Standard |