Learn More
Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4510022
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Codice prodotto. 10531872
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM00409DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 2689-68-1
Formula molecolare C6H8O3S
Molecular Weight (g/mol) 160.187
InChI Key LEAKUJFYXNILRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thiophenone, 4-carbomethoxy-3-thiophanone, 3-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, methyl 3-oxotetrahydrothiophene-4-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thi ophenone, methyl 4-oxo-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, methyl 4-oxo-2,3,5-trihydrothiophene-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thenoate
PubChem CID 98424
IUPAC Name methyl 4-oxothiolane-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CSCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 160.19
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche