Learn More
Methyl-5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
5g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl 5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 5g |
Peso formulazione | 207.25 |
Percent Purity | 97% |