Learn More
Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10461674
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Codice prodotto. 10461674
Marca: Thermo Scientific Maybridge BLT00257EB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 2144-37-8
Formula molecolare C7H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 174.58
Numero MDL MFCD00020922
InChI Key PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 5-chloromethyl-2-furoate, methyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, methyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, methyl ester, 5-chloromethylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem24261, enamine_005466, acmc-1ck5d
PubChem CID 75065
IUPAC Name methyl 5-(chloromethyl)furan-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 25 g
Peso formulazione 174.58
Percent Purity 95%