Learn More
Methyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15459005
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15459005
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35331.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 900019-38-7
Formula molecolare C9H7ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 210.617
Numero MDL MFCD07021508
InChI Key UFRZEIOOOFHTPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylate, methyl 6-chloroimidazo-1,2-a pyridine-3-carboxylate, 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid,6-chloro-,methyl ester
PubChem CID 16413638
IUPAC Name methyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CN=C2N1C=C(C=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Punto di fusione 151°C to 153°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 210.62
Percent Purity 95%