Learn More
Methyl acetate, 99+%, Extra Dry, AcroSeal™
Codice prodotto. 10195512 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
Codice prodotto. 10195512
Marca: Thermo Scientific Acros 371830010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-20-9
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Numero MDL MFCD00008711
InChI Key KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC Name methyl acetate
SMILES CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl acetate
Punto di fusione -98.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 57.4°C
Punto d'infiammabilità −10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare CH3CO2CH3
Indice di rifrazione 1.3600 to 1.3620
Quantità 1 L
Beilstein 02, 224
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005 % max.
Indice di Merck 15, 6082
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 0.38 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 74.08
Percent Purity 99+%
Grado Ultrasecco
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.