Learn More
Methyl Acetate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10274150 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10274150
Marca: Fisher Chemical M/4150/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 79-20-9
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.079
Numero MDL 8711
InChI Key KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC Name methyl acetate
SMILES CC(=O)OC
Specifica
Imballaggio Amber glass bottle
Pressione del vapore 220mbar at 20°C
Viscosità 0.38 mPaS at 20°C
Densità vapore 2.8
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Punto di fusione -98°C
Punti di ebollizione 57.4°C
Quantità 500 mL
Peso formulazione 74.08g/mol