Learn More
Methyl Alcohol, Anhydrous, AR™, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15306121
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15306121 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15306121 Fornitore Macron Fine Chemicals N. del fornitore 300425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.68€
    57.90€ / 2.5L
    Risparmia 18.78€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Analytical grade solvent with a combination of value and purity for general laboratory and stockroom use.
AR™ grade solvents from Macron Fine Chemicals™ deliver reliable and consistent results to laboratories the world over. These solvents meet or exceed general laboratory standards for analytical grade products, helping ensure the integrity of results in applications.
  • Quality that ensures consistent results
  • Specifications that meet or exceed AR grade requirements
  • Produced in ISO certified facilities to ensure reliability
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Alcohol
Punto di fusione -97.6°C
CAS 67-56-1
Colore Colorless
Acidità Passes test
Aspetto Clear
Densità 0.8g/mL
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione ≤0.001%
Acido titolabile ≤0.0005meq/g
Formula molecolare CH4O
Pressione del vapore 13.02 kPa
Numero MDL MFCD00004595
Acqua ≤0.1%
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Punti di ebollizione 64.7°C
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Peso formulazione 32.04g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado AR