Learn More
Methyl behenate, 99%, analytical standard for GC
Codice prodotto. p-7077211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15592283
Marca: Thermo Scientific Acros 226810010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 929-77-1 | C23H46O2 | 354.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 929-77-1
Formula molecolare C23H46O2
Molecular Weight (g/mol) 354.62
Numero MDL MFCD00009347
InChI Key QSQLTHHMFHEFIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl behenate, docosanoic acid, methyl ester, behenic acid methyl ester, docosanoic acid methyl ester, behenic acid, methyl ester, unii-04kbo9r771, behenic methyl ester, kemester 9022, docosanoic acid methyl, acmc-209rjf
PubChem CID 13584
IUPAC Name methyl docosanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl behenate
Punto di fusione 54.0°C to 56.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)20CO2CH3
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,1022
Informazioni di solubilità (5% in Hexane) Clear colorless solution
Peso formulazione 354.61
Percent Purity 99%