Learn More
Methyl Benzoate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10161910 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10161910
Marca: Fisher Chemical M/4460/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 93-58-3
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL 8421
InChI Key QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
IUPAC Name methyl benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Punto di fusione -12°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 198°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 500 mL
Peso formulazione 136.15g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl benzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/