Learn More
Methyl-beta-D-glucopyranoside hemihydrate, 99%
Codice prodotto. 10772671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 10772671
Marca: Thermo Scientific Acros 270920250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7000-27-3 | 0·5 H2O | 203.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl-β-D-glucopyranoside hemihydrate
Nota nome 99%
CAS 7000-27-3
Punto di fusione 111°C to 113°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare 0·5 H2O
Numero MDL MFCD00149442
Quantità 25 g
Condizione di rotazione specifica −34.2° (20°C c=1,water)
Rotazione specifica -34.2
Sinonimo methyl beta-d-glucoside, methyl beta-d-glucopyranoside, beta-methylglucoside, o1-methyl-glucose, beta-methyl-d-glucoside, methyl-beta-d-glucopyranoside, 1-o-methyl-beta-d-glucopyranoside, beta-d-methylglucopyranoside, methyl-beta-d-glucopyranoside hemihydrate, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
InChI Key QFDRIBVAVJNJDT-DEOAAGHXSA-N
SMILES COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O.O
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 203.19
PubChem CID 75487602
Peso formulazione 203.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder