Learn More
Methyl butyrate, 99%
Codice prodotto. p-161170 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
5g
Codice prodotto. 10700872
Marca: Thermo Scientific Acros 414140050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 623-42-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-42-7
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00009391
InChI Key UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
PubChem CID 12180
IUPAC Name methyl butanoate
SMILES CCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl butyrate
Nota nome 99%
Acidità 1mg KOH/g max.
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8970g/mL
Punti di ebollizione 102°C
Punto d'infiammabilità 12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)2COOCH3
Indice di rifrazione 1.3850 to 1.39
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 6109
Gravità specifica 0.897
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid