Learn More
Methyl carbamate, 99%
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
50g
Descrizione
Methyl carbamate was used in the synthesis of protected aminocyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl carbamate was used in the synthesis of protected aminocyclopropanes.
Solubility
Soluble in water(20g/L).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, metals, alkali metals.
Methyl carbamate was used in the synthesis of protected aminocyclopropanes.
Solubility
Soluble in water(20g/L).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, metals, alkali metals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl carbamate |
| Punto di fusione | 54°C to 56°C |
| Punti di ebollizione | 176°C to 178°C |
| Beilstein | 635779 |
| Indice di Merck | 14,6036 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water(20g/L). |
| Densità | 1.14 |
| Quantità | 50 g |
| Punto d'infiammabilità | >100°C (212°F) |
| Peso formulazione | 75.07 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl carbamate
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Methyl carbamate