Learn More
Methyl chloroacetate, 98%
Codice prodotto. 10036043 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10036043
Marca: Thermo Scientific 148630100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 96-34-4 | C3H5ClO2 | 108.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-34-4
Formula molecolare C3H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 108.52
Numero MDL MFCD00000931
InChI Key QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
PubChem CID 7295
IUPAC Name methyl 2-chloroacetate
SMILES COC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl chloroacetate
Punto di fusione -33.0°C
Colore Colorless
Densità 1.2300g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C to 132.0°C
Punto d'infiammabilità 47°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare ClCH2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4210 to 1.4230
Quantità 10 L
Beilstein 02,197
Indice di Merck 15,6113
Gravità specifica 1.23
Informazioni di solubilità Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,,toluene,acetone,heptane,hexane,cyclohexane,,xylene and ether
Viscosità 1.23 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 108.52
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid