Learn More
Methyl deacetylasperulosidate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16463926
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 16463926
Marca: Medchem Express HYN1503
MedChemExpress Methyl deacetylasperulosidate is an iridoid and shows purgative effects in mice and lowers the blood glucose level in normal mice.
Methyl deacetylasperulosidate is an iridoid and shows purgative effects in mice and lowers the blood glucose level in normal mice.
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl deacetylasperulosidate
CAS 52613-28-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H24O11
Quantità 25 mg
Sinonimo 6α-Hydroxygeniposide Deacetylasperulosidic acid methyl ester
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (618.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CO[C@@H](O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O)[C@@]3([H])[C@]1([H])[C@@H](O)C=C3CO)OC
Molecular Weight (g/mol) 404.37
Peso formulazione 404.37
Percent Purity 98.37%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.