Learn More
Methyl Gallate, TRC
Codice prodotto. 17951615
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17951615 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17951615 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3115105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methylgallate
CAS 99-24-1
Formula molecolare C8 H8 O5
Sinonimo Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, methyl ester, Gallic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid methyl ester, Gallincin, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Methyl gallate, NSC 363001
InChI Formula InChI=1S/C8H8O5/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,9-11H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC Name methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 184.15
Peso formulazione 184.0372
Quantità 5 g