Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Green, 0.1% w/v aq. soln.
Codice prodotto. 15461827
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 15461827
Marca: Thermo Scientific Chemicals 042747.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 14855-76-6 | C27H35BrClN3 | 516.952 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Green
CAS 14855-76-6
Concentrazione 0.1% w/v aq. soln.
Formula molecolare C27H35BrClN3
Numero MDL MFCD00036449
Indice di Merck 14,6082
Sinonimo C.I. 42590; Ethyl Green
InChI Key IDAQSADEMXDTKN-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Br-]
IUPAC Name [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-(4-dimethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]phenyl]-ethyl-dimethylazanium;bromide;chloride
Molecular Weight (g/mol) 516.952
PubChem CID 84671
Peso formulazione 516.95
Odore Odorless
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid