Learn More
Methyl hexanoate, 99%
Codice prodotto. p-7080971
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 11499642
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10757.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-70-7 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-70-7
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00009510
InChI Key NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
IUPAC Name methyl hexanoate
SMILES CCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl hexanoate
Punto di fusione -71°C
Densità 0.885
Punti di ebollizione 150°C to 151°C
Punto d'infiammabilità 45°C (113°F)
Indice di rifrazione 1.405
Quantità 50 g
Numero UN UN3272
Beilstein 1744683
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 99%