Learn More
Methyl isobutyrylacetate, 97+%
Codice prodotto. 11352937
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11352937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16216.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 42558-54-3 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42558-54-3
Formula molecolare C7H12O3
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Numero MDL MFCD00040499
InChI Key HNNFDXWDCFCVDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl isobutyrylacetate, methyl 4-methyl-3-oxovalerate, 4-methyl-3-oxovaleric acid methyl ester, iso-butyryl methyl acetate, methyl 4-methyl-3-oxo-pentanoate, methylisobutyrylacetate, acmc-209jq9, ksc237g2d, methyl 4-methyl-3oxopentanoate, methyl4-methyl-3-oxopentanoate
PubChem CID 2759969
IUPAC Name methyl 4-methyl-3-oxopentanoate
SMILES CC(C)C(=O)CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl isobutyrylacetate
Punto di fusione -75°C
Densità 1.01
Punti di ebollizione 192°C
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Indice di rifrazione 1.4265
Quantità 25 g
Beilstein 1857823
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 98%