Learn More
Methyl isonicotinate, 98%
Codice prodotto. 11400867
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11400867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23263.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2459-09-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Methyl Isonicotinate induces increased walking and take-off behavior in western flower thrips, Frankliniella occidentalis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl Isonicotinate induces increased walking and take-off behavior in western flower thrips, Frankliniella occidentalis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9-8-2459
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00006427
InChI Key OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl isonicotinate, isonicotinic acid methyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, 4-picolinic acid methyl ester, 4-methoxycarbonylpyridine, methylisonicotinate, methyl 4-pyridinecarboxylate, 4-carbomethoxypyridine, isonicotinic acid, methyl ester, i-nicotinic acid, methyl ester
PubChem CID 227085
IUPAC Name methyl pyridine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl isonicotinate
Punto di fusione 8°C to 8.5°C
Densità 1.016
Punti di ebollizione 207°C to 209°C
Punto d'infiammabilità 82°C (180°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.5135
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl isonicotinate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Pyridinecarboxylic