Learn More
Methyl isovalerate, 98%
Codice prodotto. p-7076764
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11322436
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06241.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 556-24-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-24-1
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00042866
InChI Key OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl isovalerate, methyl isopentanoate, methyl 3-methylbutyrate, isovaleric acid, methyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl isovalerianate, methylisovalerate, isovaleric acid methyl ester, methyl isovalerate natural, fema no. 2753
PubChem CID 11160
IUPAC Name methyl 3-methylbutanoate
SMILES CC(C)CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl isovalerate
Densità 0.88
Punti di ebollizione 115°C to 117°C
Punto d'infiammabilità 16°C (60°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.3936
Quantità 50 g
Numero UN UN2400
Beilstein 1699922
Gravità specifica 0.88
Peso formulazione 116.17
Percent Purity 98%