Learn More
Methyl myristate, 99%, analytical standard for GC
Codice prodotto. p-7077834 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15560634
Marca: Thermo Scientific Acros 460360010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 124-10-7 | C15H30O2 | 242.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-10-7
Formula molecolare C15H30O2
Molecular Weight (g/mol) 242.40
Numero MDL MFCD00008983
InChI Key ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
PubChem CID 31284
IUPAC Name methyl tetradecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl myristate
Punto di fusione 18.4°C
Densità 0.8630g/mL
Punti di ebollizione 323.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)12CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4340 to 1.4380
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.863
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Peso formulazione 242.4
Percent Purity 99%