Learn More
Methyl nonanoate, 95%
Codice prodotto. 10075103 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10075103
Marca: Thermo Scientific 385560050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1731-84-6 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1731-84-6
Formula molecolare C10H20O2
Molecular Weight (g/mol) 172.27
Numero MDL MFCD00009569
InChI Key IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl pelargonate, pelargonic acid methyl ester, methyl nonylate, nonanoic acid, methyl ester, methyl n-nonanoate, nonanoic acid methyl ester, unii-7xkd6qoh68, fema no. 2724, methyl ester nonanoic acid, 7xkd6qoh68
PubChem CID 15606
ChEBI CHEBI:44499
IUPAC Name methyl nonanoate
SMILES CCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl nonanoate
Punto di fusione -30°C
Colore Colorless
Densità 0.8740g/mL
Punti di ebollizione 213°C
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7C(O)OCH3
Indice di rifrazione 1.4210 to 1.423
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.874
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
Peso formulazione 172.27
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid