Learn More
Methyl Orange-Xylene Cyanol FF, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
| Numero MDL | 272193 |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Colore | Blue to Green |
| Quantità | 500 mL |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl orange-xylene cyanol FF
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P410-Proteggere dai raggi solari.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl alcohol, Methyl alcohol