Learn More
Alfa Aesar™ Methyl orotate, 97%
Codice prodotto. 15401519
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15401519
Marca: Alfa Aesar™ H64351.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 6153-44-2
Formula molecolare C6H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 170.12
Numero MDL MFCD00010564
InChI Key UUTDWTOZAWFKFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl orotate, orotic acid methyl ester, methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate, unii-41c6ifg4mq, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, methyl ester, 6-carbomethyoxyuracil, 41c6ifg4mq, methyl 2,6-dihydroxypyrimidine-4-carboxylate, methyl 2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 80257
IUPAC Name methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl orotate
Punto di fusione 240°C to 244°C
Colore Yellow
Quantità 1 g
Beilstein 881031
Indice di Merck 14,6876
Peso formulazione 170.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder