Learn More
Methyl phenyl sulfone, 99%
Codice prodotto. 10737202 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10737202 5 g Bottiglia in vetro 5g
10133001 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10737202 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 353040050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3112-85-4 | C7H8O2S | 156.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3112-85-4
Formula molecolare C7H8O2S
Molecular Weight (g/mol) 156.2
Numero MDL MFCD00014741
InChI Key JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl phenyl sulfone, methylsulfonyl benzene, phenyl methyl sulfone, benzene, methylsulfonyl, sulfone, methyl phenyl, phenylsulfonyl methane, methylphenylsulfone, methylsulphonyl benzene, methanesulfonylbenzene, methyl phenyl sulphone
PubChem CID 18369
IUPAC Name methylsulfonylbenzene
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl phenyl sulfone
Nota nome 99%
Punto di fusione 85°C to 88°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SO2C6H5
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene and chloroform,slightly soluble in carbon tetrachloride
Peso formulazione 156.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl phenyl sulfone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico