Learn More
Methyl propiolate, 99%
Codice prodotto. 10573731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10573731
Marca: Thermo Scientific Acros 174040100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 922-67-8 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 922-67-8
Formula molecolare C4H4O2
Molecular Weight (g/mol) 84.07
Numero MDL MFCD00008572
InChI Key IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 13536
IUPAC Name methyl prop-2-ynoate
SMILES COC(=O)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl propiolate
Colore Colorless
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 98°C to 101°C
Punto d'infiammabilità 10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC∽CCO2CH3
Indice di rifrazione 1.4070 to 1.409
Quantità 10 g
Beilstein 02, I, 208
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 84.07
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl propiolate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.