Learn More
Methyl (R)-(-)-mandelate, 99%
Codice prodotto. 11328945
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11328945
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14065.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 20698-91-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20698-91-3
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.176
Numero MDL MFCD00064247
InChI Key ITATYELQCJRCCK-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo methyl r---mandelate, r---methyl mandelate, r-methyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, d---mandelic acid methyl ester, methyl 2r-2-hydroxy-2-phenylacetate, r-methyl mandelate, methyl d---mandelate, r-mandelic acid methyl ester, r---mandelic acid methyl ester, methyl hydroxy phenyl acetate #
PubChem CID 2724623
IUPAC Name methyl (2R)-2-hydroxy-2-phenylacetate
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl (R)-(-)-mandelate
Punto di fusione 56°C to 58°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Beilstein 3589447
Optical Rotation −144° (c=1 in Methanol)
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99%