Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Red, 0.1% w/v solution in ethanol
Codice prodotto. 11338967
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11338967
Marca: Thermo Scientific Chemicals 038698.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 74886-84-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74886-84-3
Numero MDL MFCD00002425
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Red
Concentrazione 0.1% w/v solution in ethanol
Numero UN UN1170
Peso formulazione 269.3
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use