Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Red, 0.1% w/v solution in ethanol
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl Red |
| Concentrazione | 0.1% w/v solution in ethanol |
| Numero UN | UN1170 |
| Peso formulazione | 269.3 |
| Quantità | 500 mL |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl Red, 0.1% w/v solution in ethanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, methanol, Methylisobutyl ketone, Methyl red
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use