missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Methyl Red

Codice prodotto. p-7023292
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11422688

Marca: Thermo Scientific Chemicals A16690.22

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269.304 g/mol

Bacterial strains isolated from dye-contaminated sludge decolorized a toxic azo dye, namely, methyl red (MR). Methyl red is used in the methyl red test (MR test), used to identify bacteria producing stable acids by mechanisms of mixed acid fermentation of glucose

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Bacterial strains isolated from dye-contaminated sludge decolorized a toxic azo dye, namely, methyl red (MR). Methyl red is used in the methyl red test (MR test), used to identify bacteria producing stable acids by mechanisms of mixed acid fermentation of glucose

Solubility
Insoluble in water. Soluble in ethanol.

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 493-52-7
Formula molecolare C15H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 269.304
Numero MDL MFCD00002425
InChI Key CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC Name 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico Methyl Red
Punto di fusione 179°C to 182°C
Beilstein 750102
Indice di Merck 14,6119
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Peso formulazione 269.3
Quantità 100 g

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato