Learn More
Methyl red, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11482872 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
Codice prodotto. 11482872
Marca: MP Biomedicals 0215254525
Identificatori chimici
CAS 493-52-7
Formula molecolare C15H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 269.304
InChI Key CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 4-Dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid
PubChem CID 10303
IUPAC Name 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl red
Nota nome For ACS analysis
Peso formulazione 269.3
Colore Red
Quantità 25 g
Forma fisica Powder