Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Red, pure, indicator
Codice prodotto. p-4259091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10247690
Marca: Thermo Scientific Chemicals 264440250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Methyl Red, C15H15N3O2, CAS Number-493-52-7, Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020, 25g, 269.3, Pure, Warning, GHS H Statement: Harmful if swallowed. | CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269.304 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 493-52-7
Formula molecolare C15H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 269.304
InChI Key CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC Name 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Red
Punto di fusione 178.0°C to 182.0°C
Formula lineare (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 269.3
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 650 min. (430nm, in buffer)
Intervallo di transizione visivo from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
Colore Red
Quantità 25 g
Forma fisica Powder