Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Red, sodium salt, pure, indicator
Codice prodotto. p-3523495 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10651365
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151410250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 845-10-3
Formula molecolare C15H14N3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 291.286
Numero MDL MFCD00002426
InChI Key GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR
PubChem CID 4465632
IUPAC Name sodium;2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Red, sodium salt
Nota nome pure
Formula lineare (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na
Beilstein 16, 329
Indice di Merck 15, 6192
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 291.27
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo From pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
N. indice colori 13020
Colore Beige or White to Yellow
Quantità 25 g
Forma fisica Flakes