Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Red, sodium salt, ACS reagent
Codice prodotto. 10065700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10065700
Marca: Thermo Scientific Chemicals 414840100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 845-10-3
Formula molecolare C15H14N3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 291.286
Numero MDL MFCD00002426
InChI Key GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR
PubChem CID 4465632
IUPAC Name sodium;2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Red, sodium salt
Nota nome Pure
Chiarezza (Aqueous) Passes Test
Formula lineare (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na
Beilstein 16, 329
Indice di Merck 15, 6192
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 291.27
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
N. indice colori 13020
Colore Orange/Red to Yellow
Quantità 10 g
Forma fisica Liquid