Learn More
Methyl (S)-(-)-lactate, 97%
Codice prodotto. p-3779154 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
Codice prodotto. 10573571
Marca: Thermo Scientific Acros 213062500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 27871-49-4 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27871-49-4
Formula molecolare C4H8O3
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Numero MDL MFCD00064265
InChI Key LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Sinonimo methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester
PubChem CID 94386
ChEBI CHEBI:83222
IUPAC Name methyl (2S)-2-hydroxypropanoate
SMILES COC(=O)[C@H](C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl (S)-(-)-lactate
Acidità 0.2% max. (as lactic acid)
Densità 1.0920g/mL
Punti di ebollizione 144.0°C to 145.0°C
Punto d'infiammabilità 55°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(OH)CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.4150
Quantità 250 g
Beilstein 03, 264
Gravità specifica 1.092
Condizione di rotazione specifica − 8.50 (20.00°C neat)
Rotazione specifica − 8.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible,hydrolyses. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in alcohol and ether
Viscosità 2.9 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 104.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl (S)-(-)-lactate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.