Learn More
Macherey-Nagel™ Methyl-Sil Deactivated Capillary Column
Codice prodotto. 10420132 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10420132
Marca: Macherey-Nagel™ 723346.25
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Tipo Deactivated Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Da utilizzare con (applicazione) Preparation of Capillary Columns Analysis
Gamma di temperatura 320°C
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Quantità 1 Each