Learn More
Macherey-Nagel™ Methyl-Sil Deactivated Capillary Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Tipo | Deactivated Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.53 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Preparation of Capillary Columns Analysis |
| Gamma di temperatura | 320°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Quantità | 1 Each |